Learn More
Moxonidine, MedChemExpress
Code produit 16458266
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458266 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0374
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Moxonidine
Forme physique Powder
CAS 75438-57-2
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12ClN5O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme BDF5895
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(OC)=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 241.68
Poids de la formule 241.68
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Research