Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à un étage, pression limite < 75 mbar
Code produit 11882243 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Applications:
Pour produits chimiques
Robustesse standard
Nbre de têtes de pompe:
1
2
4
Déplacement d’air:
138 / 151 l/min
38 / 41 l/min
63 / 70 l/min
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modèle Applications Nbre de têtes de pompe Déplacement d’air Unit Size
11882243 MP 1201 E Robustesse standard 4 138 / 151 l/min 1 pièce
11802831 MPC 301 E Pour produits chimiques 1 38 / 41 l/min 1 pièce
11892243 MPC 601 E Pour produits chimiques 2 63 / 70 l/min 1 pièce
11822253 MPC 1201 E Pour produits chimiques 4 138 / 151 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11882243 Supplier Welch-Ilmvac™ Supplier No. 411741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00€
    2344.15€ / 1 pièces
    Économisez 310.85€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Welch-Ilmvac™ Les pompes à membrane sèches et sans huile sont disponibles en version standard (avec silencieux d'échappement) et en version chimique (avec vanne de ballast à gaz). Dotées d'un entraînement direct à un étage, ces pompes peuvent fournir une pression ultime de < 75 mbar à des niveaux de bruit de < 44-45 dB.
  • Type de produit : Pompe à membrane
  • Sans huile : Oui
  • Nombre d’étages : 1
  • Type d’entraînement : Entraînement direct
  • Pression limite : Inférieure à 75 mbar
  • Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type du moteur Entraînement direct
Comprend Silencieux d’échappement
Alimentation électrique 230 V
Profondeur (métrique) 380 mm
Modèle MP 1201 E
Niveau sonore < 44 dB
Puissance 370 w
Poids (métrique) 18,3 kg
Gamme de produits Pompe à membrane sans huile
Débit 138/151 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 170 mm
Largeur totale (métrique) 230 mm
Type de pompe Système de vide
Déplacement d’air 138 / 151 l/min
Nbre de têtes de pompe 4
Capacité d’huile Sans huile
Applications Robustesse standard
Nbre d’étapes 1
Pression maximale <75 mbar
Tension 230 V