Learn More
Cole-Parmer™ Série MP-800 Stuart™ Appareil automatique numérique de mesure du point de fusion
Code produit 15543675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Documentation SMP50 avec IQOQ
SMP50
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15543675 SMP50 1 pièce
15553675 Documentation SMP50 avec IQOQ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543675 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0301302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7760.00€
    7213.37€ / 1 pièces
    Économisez 546.63€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette série MP-800 Stuart Appareil automatique de mesure numérique du point de fusion permettant d'identifier avec précision le point de fusion grâce à un traitement d'image numérique avancé.
Produit une vidéo haute résolution de la fusion de l’échantillon. Stuart™ Le point de fusion automatique permet à l’algorithme de fusion intelligent d’identifier les plus petits changements au sein de l’échantillon, en déterminant avec précision et fiabilité le point de fusion de jusqu’à trois échantillons simultanément.
  • Mise en route rapide grâce à —une configuration et une navigation intuitives sur un grand écran tactile couleur de 7 in.
  • Augmenter la —productivité en analysant trois échantillons simultanément.
  • La mémoire de 8 Go peut contenir environ 300 fichiers Melt, y compris des vidéos.
  • Réglez la vitesse de montée en température de 0,1 °à 20 °C par incréments de °0,1 °C.
  • Des fonctionnalités avancées et une interface familière font de cet appareil la solution idéale pour la mesure du point de fusion dans vos applications pharmaceutiques, de matières premières et de contrôle qualité.
  • L'installation est facile grâce à un système de menus intuitif, basé sur un Android™ plate-forme.
  • Effectuez des mesures, consultez les résultats, enregistrez des programmes, configurez les comptes utilisateurs, et bien plus encore.
  • Vous n'êtes pas sûr de la température de fusion ? Utilisez le mode de montée en température rapide pour effectuer un balayage rapide de toute la plage de températures.
  • Observez la fonte sur le grand écran de 7 in. écran tactile (17,8 cm), ou configurez l'appareil et éloignez-vous pour visionner une vidéo de la fonte plus tard.
  • Télécharger des vidéos et des rapports sur un USB Utilisez une clé USB ou l'imprimante optionnelle pour imprimer directement les résultats.
  • Les résultats vidéo enregistrés incluent un horodatage de la température de fusion capturée.
  • Le compartiment de rangement pour les capillaires inutilisés comprend un coupe-verre pour ouvrir les capillaires fermés aux deux extrémités.
  • Il existe également un espace permettant de maintenir trois capillaires d'échantillons préparés à l'abri de la source de chaleur.
Spécification
Type de produit Appareil numérique de mesure du point de fusion
Tension 120/230 V
Profondeur (impériale) 14,2 in
Profondeur (métrique) 360 mm
Type d’affichage Couleur HD 17,78 cm
Alimentation électrique 120/230 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 6,5 in
Hauteur (métrique) 164 mm
Capacité 3 échantillons simultanément
Comprend 8 Go de mémoire interne
Modèle SMP50
Résolution 0,1°C (résolution de température)
Capteurs Résistance platine PT1000
Plage de températures (impériale) Température ambiante jusqu'à 752 °F
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 400 °C
Poids (métrique) 4,6 kg
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 300 mm
Fréquence 50/60 Hz