Learn More
MP Biomedicals™ Accutase
Code produit 11420705 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420705 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420705 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091000449
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Nouveau remplacement de la trypsine qui présente à la fois des activités protéases et collagénolytiques.
  • Nouveau remplacement de la trypsine qui présente à la fois des activités protéases et collagénolytiques pour le détachement cellulaire
  • Efficace pour détacher les fibroblastes primaires, les cellules endothéliales, les neurones, les lignées cellulaires tumorales et les cellules d’insectes
  • Maintient la plupart des antigènes de surface cellulaire
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérile
pH 6,8 à 7,8
Quantité 100 mL
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.