Learn More
MP Biomedicals™ Ain-76 Mélange minéral, poudre
Code produit 11462771 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
Conditionnement:
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462771 10 kg -
11452771 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462771 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290545510
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Poudré
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Chlorhydrate de thiamine, 0,6 g
  • Riboflavine, 0,6 g
  • Chlorhydrate de pyridoxine, 0,7 g
  • Acide nicotinique, 3 g
  • Pantothénate de D-calcium, 1,6 g
  • Acide folique, 0,2 g
  • D-Biotine, 0,02 g
  • Cyanocobalamine (vitamine B12), 0,001 g
  • Prémélange de palmitate de rétinyle (vitamine A) (250 000 UI/gm), 1,6 g
  • Acétate de DL-a-tocophérol (250 UI/g), 20 g
  • Cholécalciférol (Vitamine D3, 400 000 UI/g), 0,25 g
  • Ménaquinone (vitamine K2), 0,005 g
  • Saccharose, en poudre fine, 972,9 g
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Calcium Phosphate Dibasic 500 g, Sodium Chloride 74 g, Potassium Citrate Monohydrate 220 g, Potassium Sulfate 52 g, Ma gnesium Oxide 24 g, Man ganese Carbonate 3.5 g, Ferric Citrate 6 g, Zinc Carbonate 1.6 g, Cupric Carbonate 0.3 g, Potassium Iodate 0.01 g, Sodium Selenite 0.01 g, Chromium Potassium Sulfate 0.55 g, Sucrose, finely powdered 118 g
Format Poudre
Quantité 10 kg
Espèces Rat, souris
Conditions de stockage 15°C à 30°C