Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de vitamines AIN-76A
Code produit 11412831 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412831 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11412831 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296009801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    181.65€ / 1kg
    Économisez 9.35€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Fisher Scientific - AIN-76A Vitamin Mixture est un composant de base de l’alimentation animale pour le maintien des souris et des colonies de rats dans le laboratoire de recherche.
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Chlorhydrate de thiamine, 0,6 g
  • Riboflavine, 0,6 g
  • Chlorhydrate de pyridoxine, 0,7 g
  • Acide nicotinique, 3 g
  • Pantothénate de D-calcium, 1,6 g
  • Acide folique, 0,2 g
  • D-Biotine, 0,02 g
  • Cyanocobalamine (vitamine B12), 0,001 g
  • Prémélange de palmitate de rétinyle (vitamine A) (250 000 UI/gm), 1,6 g
  • Acétate de DL-a-tocophérol (250 UI/g), 20 g
  • Cholécalciférol (Vitamine D3, 400 000 UI/g), 0,25 g
  • Ménaquinone (vitamine K2), 0,050 g
  • Saccharose, en poudre fine, 971,379 g
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Chlorhydrate de thiamine 0,6 g, riboflavine 0,6 g, chlorhydrate de pyridoxine 0,7 g, acide nicotinique 3 g, pantothénate de D-calcium 1,6 g, acide folique 0,2 g, D-biotine 0,02 g, cyanocobalamine (vitamine B) 0,001 g, prémélange de palmitate de rétinyle (vitamine A) (250000 UI/g) 1,6 g, acétate de DL-a-tocophérol (250 IU/g) 20 g, cholécalciférol (vitamine D, 400000 UI/g) 0,25 g, ménaquinone (vitamine K) 0,005 g, saccharose, en poudre fine 972,9 g
Format Culot
À utiliser avec (application) Le mélange de vitamines AIN-76 est un composant de base de l’alimentation vétérinaire pour maintenir les colonies de souris et de rats dans le laboratoire de recherche
Quantité 1 kg
Espèces Rat
Conditions de stockage 15°C à 30°C