Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral Ain-93G, poudre
Code produit 11471442 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471442 2 kg 2kg
11491442 50 kg 50kg
11481442 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471442 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296040002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.55€ / 2kg
    Économisez 5.45€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
En poudre, pour rongeurs
Pour la croissance, la grossesse et les phases lactationnelles des rongeurs
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants 35,7 % de carbonate de calcium, 19,6 % de phosphate monopotassique, 7,078 % de citrate de potassium monohydraté, 7,4 % de chlorure de sodium, 4,66 % de sulfate de potassium, 2,4 % d’oxyde de magnésium, 0,606 % de citrate ferrique, 0,165 % de carbonate de zinc, 0,063 % de carbonate de manganèse, 0,03 % de carbonate de cuivre, 0,001 % d’iodate de potassium, sélénate de sodium, 0,00103 % d’anhydre, 0,000795 % de molybdate d’ammonium.4HO, 0,145 % de métasilicate de sodium.9HO, 0,0275% de sulfate de potassium de chrome.12HO, 0,00174 % de chlorure de lithium, 0,008145 % d’acide borique, 0,00635 % de fluorure de sodium, 0,00318 % de carbonate de nickel, 0,00066 % de vanadate d’ammonium, 22,1 % de sucre en poudre
Format Poudre
À utiliser avec (application) Phases de croissance, de grossesse et de lactation des rongeurs
Quantité 2 kg
Espèces Rongeur
Conditions de stockage 15 à 30°C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.