Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral AIN-93M, en poudre
Code produit 11401452 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401452 2 kg 2kg
11411452 10 kg 10kg
11421452 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401452 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296040102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.08€
    95.55€ / 2kg
    Économisez 9.53€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AIN-93M Mélange minéral en poudre pour rongeurs.
  • Utilisé pour l'entretien des rongeurs adultes
  • Non disponible sous forme de granulés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants 35,7 % de carbonate de calcium, 19,6 % de phosphate monopotassique, 7,078 % de citrate de potassium monohydraté, 7,4 % de chlorure de sodium, 4,66 % de sulfate de potassium, 2,4 % d’oxyde de magnésium, 0,606 % de citrate ferrique, 0,165 % de carbonate de zinc, 0,063 % de carbonate de manganèse, 0,03 % de carbonate de cuivre, 0,001 % d’iodate de potassium, sélénate de sodium, 0,00103 % d’anhydre, 0,000795 % de molybdate d’ammonium.4HO, 0,145 % de métasilicate de sodium.9HO, 0,0275% de sulfate de potassium de chrome.12HO, 0,00174 % de chlorure de lithium, 0,008145 % d’acide borique, 0,00635 % de fluorure de sodium, 0,00318 % de carbonate de nickel, 0,00066 % de vanadate d’ammonium, 22,1 % de sucre en poudre
Format Poudre
À utiliser avec (application) Régime alimentaire pour le maintien des rongeurs adultes
Quantité 2 kg
Espèces Rongeur
Conditions de stockage 15°C à 30°C
Sauf indication contraire, uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.