Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de vitamines Ain-93-Vx
Code produit 11431452 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431452 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11431452 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296040201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.67€
    250.95€ / 1kg
    Économisez 23.72€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Composant de l'AIN-93M& régime AIN-93G
Le mélange de vitamines Ain-93-VX est un composant & de l’alimentation AIN-93M AIN-93 g.
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
Quantité 1 kg
Espèces Rongeur
Conditions de stockage 15°C à 30°C