Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur TeenPrep™ en métal pour porte-tubes 12 x 15 ml pour FastPrep-24
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiDescrizione
- Présentation du produit : C’est l’adaptateur FastPrep-24™ le plus puissant, destiné aux applications de lyse les plus difficiles et les plus durables. En raison de sa matière métallique, il peut être exécuté en continu sur un FastPrep™ indéfiniment sans possibilité de dépolymérisation. Cet adaptateur tout en métal peut résister à des températures élevées jusqu’à 450°C et peut être stérilisé par pyrolyse. Les griffes spécialement conçues empêchent les tubes de tourner sur eux-mêmes pendant la lyse, permettant ainsi un suivi continu des étiquettes de tubes ou des codes-barres. Cet adaptateur sert principalement à lyser des échantillons hautement contagieux et des échantillons susceptibles de contenir des prions. En raison de sa capacité de stérilisation à haute température, c’est la solution la plus sûre pour la lyse des tissus du SNC et d’autres applications où des prions ou d’autres agents pathogènes peuvent être présents. Adaptateur en métal pour tubes de 15 ml pour FastPrep-24™.
- Pour fixer ce porte-outils pour FastPrep 24s, il est recommandé d’utiliser l’écrou à clé à cliquet v3.0, bleu (116005510), vendu séparément.
- Capacité : 12 tubes
Specifica
Specifica
| Type de produit | FastPrep-24 Adaptateurs métalliques |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, préparation et lyse des échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep-24, FastPrep-96 |
| Capacité | 12 x 15 ml |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?