Description
Température de désactivation : 90 à 100°C
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc cassé à beige |
| Température de l’incubateur | 60°C à 80°C |
| pH | 5 à 7 |
| À utiliser avec (application) | Hydrolyse des glucides |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Source | Bacillus subtilis |
| Quantité | 100 g |
| Type de produit | alpha-amylase |
| Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- amylase, alpha-
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: alpha-amylase
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?