Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-amylase de Bacillus subtilis
Code produit 11473130 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473130 500 g -
11463130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473130 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210044790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    429.45€ / 500g
    Économisez 21.55€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Diastase liquéfiante fournie sous forme de poudre à écoulement libre et sèche, avec une uniformité et une stabilité de stockage élevées
Température de désactivation : 90 à 100°C
Spécification
Couleur Blanc cassé à beige
Température de l’incubateur 60°C à 80°C
pH 5 à 7
À utiliser avec (application) Hydrolyse des glucides
Contenu et stockage 4°C
Source Bacillus subtilis
Quantité 500 g
Type de produit alpha-amylase
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Amylase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Amylase