Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-amylase
Code produit 11453130 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453130 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210044725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.86€
    63.00€ / 25g
    Économisez 7.86€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
De Bacillus subtilis
  • Numéro CAS : 9000-90-2
  • Numéro EC : 232-565-6
  • Activité : 500 à 1 000 unités/mg de protéine
Spécification
Couleur Blanc cassé
pH 5 à 7
À utiliser avec (application) Procédure générale de liquéfaction enzymatique
Contenu et stockage 4°C
Source Bacillus subtilis
Quantité 25 g
Type de produit alpha-amylase
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-amylase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-amylase