Description
Tous les antibiotiques sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à une utilisation thérapeutique chez les humains ou les animaux.
Applications :
Antibiotique de sélection efficace contre la plupart des bactéries à Gr
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Non stérile |
| pH | 8 à 10 |
| Quantité | 5 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: D(-)-nicillin sodium salt