Learn More
MP Biomedicals™ Ampicilline, sel de sodium
Code produit p-2625065 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490762 5 g 5g
11410772 100 g 100g
11400772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490762 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219452605
Il sert à diverses fins de culture cellulaire, notamment la sélection, l’élimination du mycoplasme et de la contamination microbienne, ainsi que la prévention
Tous les antibiotiques sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à une utilisation thérapeutique chez les humains ou les animaux.
Applications :
Antibiotique de sélection efficace contre la plupart des bactéries à Gr
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Stérilité Non stérile
pH 8 à 10
Quantité 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: D(-)-nicillin sodium salt