Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Sulfate de dihydrostreptomycine
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Format : Poudre, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| pH | 5,7 |
| Quantité | 5 g |