Learn More
MP Biomedicals™ Spectinomycine, chlorhydrate de dihydrogène pentahydraté, PhytoPure™
Code produit. 17610917 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 17610917
Marque: MP Biomedicals™ 0219454001
Antibiotique de type aminocyclitol, étroitement lié aux aminosides, il inhibe la synthèse des protéines (élongation) en interférant avec la translocation de l’ARNt peptidique. Il est actif contre les bactéries gram-négatives et est utilisé comme agent de sélection pour les cellules végétales transformées qui contiennent le gène marqueur sélectionnable Spcr.
  • Format : poudre cristalline, non stérile
  • Synonymes : U18409AE ; Actinospectacine ; M141 ; Trobicine
La spécinomycine est utilisée dans des applications de culture cellulaire. Elle est active contre les bactéries gram-négatives. Elle a fait l’objet d’une grande variété d’utilisations, notamment pour le traitement de l’urétrite gonorrhéique aiguë et de la cervicite, pour le marquage des couches cellulaires afin de surveiller le devenir des cellules pendant le développement des feuilles, comme marqueur de sélection dans les systèmes de transformation des plantes pour les cellules végétales contenant le gène marqueur Spcr, pour l’étude des infections des voies respiratoires du bétail causées par Pasteurella multocida et Mannheimia haemolytica, et pour générer des plantes déficientes pour l’ARN polymérase codée par le plaste sur des milieux de gélose MS. La spectinomycine est également utilisée pour l’amplification des réplicons porteurs de plasmides à faible nombre de copies.
Tous les antibiotiques sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à une utilisation thérapeutique chez les humains ou les animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 22189-32-8
Contenu et stockage 4°C
Forme Poudre cristalline
Type de produit Antibiotique
Quantité 1 g