Learn More
MP Biomedicals™ Spectinomycine, chlorhydrate de dihydrogène pentahydraté, PhytoPure™
Code produit 17620917 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17620917 5 g 5g
17610917 1 g 1g
11470802 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17620917 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219454005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.68€
    180.60€ / 5g
    Économisez 17.08€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Antibiotique de type aminocyclitol, étroitement lié aux aminosides, il inhibe la synthèse des protéines (élongation) en interférant avec la translocation de l’ARNt peptidique. Il est actif contre les bactéries gram-négatives et est utilisé comme agent de sélection pour les cellules végétales transformées qui contiennent le gène marqueur sélectionnable Spcr.
  • Format : poudre cristalline, non stérile
  • Synonymes : U18409AE ; Actinospectacine ; M141 ; Trobicine  
La spécinomycine est utilisée dans des applications de culture cellulaire. Elle est active contre les bactéries gram-négatives. Elle a fait l’objet d’une grande variété d’utilisations, notamment pour le traitement de l’urétrite gonorrhéique aiguë et de la cervicite, pour le marquage des couches cellulaires afin de surveiller le devenir des cellules pendant le développement des feuilles, comme marqueur de sélection dans les systèmes de transformation des plantes pour les cellules végétales contenant le gène marqueur Spcr, pour l’étude des infections des voies respiratoires du bétail causées par Pasteurella multocida et Mannheimia haemolytica, et pour générer des plantes déficientes pour l’ARN polymérase codée par le plaste sur des milieux de gélose MS. La spectinomycine est également utilisée pour l'amplification de réplicons plasmidiques à faible nombre de copies.
Tous les antibiotiques sont destinés exclusivement à la recherche. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez l'homme ou l'animal.
Spécification
CAS 22189-32-8
Contenu et stockage 4°C
Forme Poudre cristalline
Type de produit Antibiotique
Quantité 5 g