Learn More
MP Biomedicals™ Concentré de vitamine pour milieu de base d’Eagle, 100X, modifié
Code produit 17388593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17388593 500 mL 500mL
17367469 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17388593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091600454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.60€
    88.20€ / 500mL
    Économisez 4.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Solution de vitamines de milieu de base Eagle modifié 100X sans L-glutamine - Pour une utilisation avec les cultures cellulaires de mammifères afin d’assurer une croissance cellulaire optimale.
  • Composants essentiels définis chimiquement
  • Homogénéité entre les lots
  • Milieux sans composants d’origine animale
  • Sans protéine, hormone ou autres facteurs de croissance
  • Aucune contamination biologique telle que les v
Spécification
Concentration 100 X
Type de produit Supplément en vitamines
Sans additif Sans glutamine
Quantité 500 mL