Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur BigFlex™ pour porte-tubes 8 x 50 ml pour FastPrep 96
Code produit 17727524 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FastPrep-96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17727524 FastPrep-96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17727524 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116010550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adaptateur BigFlex™ 8 x 50 ml pour FastPrep-96 est un adaptateur de grand volume d’échantillons parfaitement adapté à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, l’isolement des enzymes et la production de protéines, l’isolement des produits naturels, la préparation des aliments pour l’analyse de qualité, la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales.
  • Présentation du produit : ™ L’adaptateur BigFlex 8 x 50 ml pour FastPrep-96™ est un adaptateur à grande échelle pour FastPrep-96™ qui contient 8 tubes de matrice de lyse de 50 ml (compatible avec le système d’inspection des aliments SafTest™). Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 50 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes.
  • Application : L’adaptateur TeenFlex™ 8 x 50 ml pour FastPrep-96™ est un adaptateur de grand volume d’échantillons parfaitement adapté à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, l’isolement des enzymes et la production de protéines, l’isolement des produits naturels, la préparation des aliments pour l’analyse de qualité, la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales. En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
  • Capacité : 8 tubes
  • Volume d’échantillon : 160 g max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume d’échantillon (métrique) 160 g max.
À utiliser avec (application) Pour broyer ou homogénéiser les échantillons à température ambiante
À utiliser avec (équipement) FastPrep-96
Capacité 8 tubes de 50 ml
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.