Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur BigPrep™ pour porte-tubes 2 x 50 ml pour FastPrep-24
Code produit 11472380 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FastPrep™-24, FastPrep™-96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11472380 FastPrep™-24, FastPrep™-96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11472380 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116002525
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
L’adaptateur BigPrep™ pour porte-tubes 2 x 50 ml pour FastPrep-24 est utilisé pour broyer ou homogénéiser les échantillons à température ambiante.
  • Présentation du produit : L’adaptateur BigPrep™ 2 x 50 ml est un adaptateur à grande échelle qui contient 2 tubes de matrice de lyse de 50 ml (compatibles avec le système d’inspection des aliments SafTest™). Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 50 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes, tout en évitant la contamination croisée survenant avec les méthodes d’homogénéisation telles que le cisaillage de seringues, la sonication ou le broyage de mortier et de pilon.
  • Applications : L’adaptateur BigPrep™ 2 x 50 ml de grands volumes d’échantillons convient parfaitement à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, à l’isolement enzymatique et à la production de protéines, à l’isolement des produits naturels, à la préparation alimentaire pour l’analyse de la qualité, à la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales. En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
  • Capacité : 2 tubes
  • Volume d’échantillon : 40 g max.
Spécification
Volume d’échantillon (métrique) 40 g max.
À utiliser avec (application) Idéal pour l’isolement de l’ADN et de l’ARN, l’isolement des enzymes et la production de protéines, l’isolement des produits naturels, la préparation alimentaire pour l’analyse de qualité, la fabrication biopharmaceutique et les applications médico-légales
À utiliser avec (équipement) FastPrep™-24, FastPrep™-96
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.