Learn More
MP Biomedicals™ Levure de bière
Code produit 11425722 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425722 11,33 kg 25lb
11415722 2,26 kg 5lb
11435722 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425722 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290331225
Utilisée comme nourriture pour insectes.
  • Source de vitamines du complexe B, de chrome et de sélénium
  • La levure de bière est couramment utilisée pour la pause cuisson, la fermentation du vin et pour la production de bière et d’éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
À utiliser avec (application) Source de vitamines du complexe B, de chrome et de sélénium, également utilisée pour cuire du pain, fermenter du vin et produire de la bière et de l’éthanol
Quantité 11,33 kg
Espèces S. cerevisiae
Conditions de stockage 15°C à 30°C