Learn More
MP Biomedicals™ Anhydrase carbonique
Code produit 11447322 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447322 25 mg 25mg
11437322 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447322 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215387925
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  • Activité 2000 unités/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration >2000 U/mg
Couleur Brun clair
À utiliser avec (application) Biologie moléculaire, biologie cellulaire
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Source Érythrocytes bovins
Quantité 25 mg
Type de produit Anhydrase carbonique
Poids moléculaire 30000
Forme Poudre lyophilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • CARBONIC ANHYDRASE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: carbonic anhydrase