Learn More
MP Biomedicals™ Glycogène provenant du foie des bovins
Code produit 11433110 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433110 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11433110 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210042910
Edge
Antioxydant naturel utilisé pour étudier les rôles des espèces réactives d’oxygène dans l’expression génétique et l’apoptose
Enzyme homotétramérique qui se trouve principalement dans les peroxysomes. Il s'agit d'un tétramère constitué de 4 sous-unités égales d'un poids moléculaire de 60 kDa chacune. Chaque sous-unité contient du fer lié à un groupe de protohème IX. L'enzyme se lie également fortement au NADP, qui se trouve à proximité du groupe hème (13.7Å à part). La catalase peut également réagir avec des peroxydes d’alkylhydrogène tels que le peroxyde de méthylène et le peroxyde d’éthylène et ne nécessite aucun activateur pour exposer son activité catalytique. L’activité de la catalase est constante sur une gamme de pH allant de 4,0 à 8,5.
  • Numéro CAS : 9001-05-2
  • Numéro CE : 232-577-1
  • Numéro MDL : MFCD00081483
  • Format : Solution limpide, jaune pâle
  • Activité spécifique : ∽30 000 U/mL ; ≥40 000 U/mg de protéines
  • Coefficient d'extinction : 36,5 (276 nm)
  • Solution aqueuse stérile, miscible à l'eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration ≈30 000 U/ml, ≈40 000 U/mg de protéines
Couleur Jaune pâle
pH 4 à 8,5
À utiliser avec (application) Utilisé comme antioxydant dans les milieux de culture cellulaire, utilisé pour étudier le rôle des ROSS dans l’expression génétique et l’apoptose, principalement dans les recherches sur le cancer et il est également utilisé pour éliminer H2O2 des réactions enzymatiques d’oxydation
CAS 9001-05-2
Contenu et stockage 4°C
Stérilité Solution aqueuse stérile
Source Foie des bovins
Quantité 10 ml
Type de produit Catalase
Poids moléculaire 250
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Catalase