Learn More
MP Biomedicals™ Trypsine-EDTA à 0,25 % (1X)
Code produit 11494805 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494805 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494805 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091689649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 100mL
    Économisez 2.15€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Trypsine à 0,25 % et EDTA 1 mM dans un HBSS modifié avec Ca++ et Mg++, 100 ml
  • Les solutions de trypsine-EDTA sont utilisées pour libérer les cellules adhérentes des surfaces de culture.
  • La trypsine est une enzyme dérivée du pancréas porcin couramment utilisée pour la dissociation et la désagrégation des cellules et tissus de mammifères dépendants de l’ancrage.
  • La concentration de trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellule et de l’âge de la culture.
  • L’acide éthylènediaminetétracétique (EDTA), un agent chélateur, est ajouté aux solutions de trypsine pour renforcer l’activité enzymatique en neutralisant les ions calcium et magnésium qui renforcent l’adhésion entre les cellules et obscurcissent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit.
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Concentration 1:250
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Formule 0,25 % (p/v) de solution, 0,25 % de trypsine
pH 7 à 7,3
Quantité 100 mL
Source Porcin (pour trypsine)
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.