Learn More
MP Biomedicals™ Huile de coco hydrogénée
Code produit 11415512 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11415512 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11415512 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290140401
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Huile de coco hydrogénée, semi-solide blanche
L'huile de coco est un ingrédient courant de l'alimentation animale.
Specifications
Type de produit Alimentation animale
Couleur Blanc
Format semi-solide
À utiliser avec (application) L'huile de coco est un ingrédient courant de l'alimentation animale.
Quantité 450 g
Conditions de stockage 15°C à 30°C