Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur de montage ConeFlex™ pour porte-tubes FastPrep-24 pour FastPrep-96
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Applications : L’adaptateur ConeFlex Legacy™ permet d’installer n’importe quel adaptateur FastPrep-24™ sur l’instrument FastPrep-96™
- Description du produit : L’adaptateur ConeFlex Legacy™ pour adaptateurs FastPrep-24™ est un adaptateur polyvalent qui permet d’utiliser tous les adaptateurs FastPrep-24™ existants sur l’instrument FastPrep-96™, offrant ainsi une homogénéisation, un broyage et une lyse d’échantillons à haut débit avec une efficacité, une qualité et une reproductibilité optimales de vos extractions d’ADN, de protéines d’ARN et de petites molécules, même à partir des échantillons les plus difficiles, sales, volumineux ou minuscules.
- Capacité : De 2 à 48 tubes
- Volume d’échantillon : 40 g max.
Spécification
Spécification
| Type de produit | FastPrep-96 Adaptateurs |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep-96 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.