Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur CoolBigPrep™ pour porte-tubes 2 x 50 ml pour FastPrep-24
Code produit 11471525 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FastPrep™-24, FastPrep™-96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11471525 FastPrep™-24, FastPrep™-96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11471525 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116002531
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adaptateur CoolBigPrep™ pour FastPrep-24 contient 2 tubes de 50 ml pour le broyage et la lyse des cellules cryogéniques. Il est également utilisé pour l’extraction de composés biologiques sensibles.
  • Présentation du produit : L’adaptateur CoolBigPrep™ 2 x 50 ml est un adaptateur cryogénique qui permet la lyse simultanée de 2 échantillons de 50 ml. Basé sur la technologie de contrôle de la température passive, l’adaptateur CoolBigPrep™ assure un refroidissement efficace des échantillons car la glace sèche, placée dans le plateau mobile est en contact direct avec les tubes à échantillons. Grâce à une capacité de transfert de la chaleur élevée et aux réglages précis des paramètres de lyse FastPrep™, les échantillons peuvent être homogénéisés de façon répétée à l’état décongelé. Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 50 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en moins de 40 secondes.
  • Applications : L’adaptateur CoolBigPrep™ 2 x 50 ml est parfaitement adapté aux extractions de tout composé biologique instable ou sensible à la température, comme l’ARN, le siARN, les métabolites, les intermédiaires et les enzymes, même des échantillons les plus difficiles à lyser.
  • Capacité : 2 tubes
  • Volume d’échantillon : 40 g max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille de l’échantillon 40 g max.
À utiliser avec (application) Idéal pour les extractions de composés biologiques instables à la température tels que l’ARN, le siARN, les métabolites, les intermédiaires et les enzymes
À utiliser avec (équipement) FastPrep™-24, FastPrep™-96
Capacité 2 échantillons de 50 ml
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.