Learn More
MP Biomedicals™ Maïs (moulu, jaune)
Code produit 11455522 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455522 11,33 kg 25lb
11465522 45,35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455522 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290141125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.92€
    92.40€ / 25lb
    Économisez 8.52€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé comme alimentation pour animaux de compagnie et aliments naturels pour animaux de compagnie
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Glucides, 77,1 %
  • Protéine, 8 %
  • Matières grasses, 2,3 %
  • Fibre, 0,8 %
  • Eau, 11,1 %
Présentation :
  • Granules jaunes et blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Glucides 77,1 %, protéines 8 %, matières grasses 2,3 %, fibres 0,8 %, eau 11,1 %
Format Granulés
À utiliser avec (application) Utilisé comme alimentation pour animaux de compagnie et aliments naturels pour animaux de compagnie
Quantité 11,33 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C