Learn More
MP Biomedicals™ Sirop de maïs
Code produit 11493360 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493360 1 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493360 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210141301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    96.60€ / 1 pièces
    Économisez 5.40€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Sirop de conversion acide-enzyme double
Contient trois fois le maltose du sirop de maïs régulier.
  • Liquide
  • Teneur en maltose d'environ 30%
  • Traité uniquement avec de l’acide
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Liquide
À utiliser avec (application) Le sirop de maïs est utilisé dans les aliments préparés commercialement comme épaississant, édulcorant et humectant : ingrédient qui retient l’humidité et maintient ainsi la fraîcheur d’un aliment
Quantité 1 gal.
Conditions de stockage 15°C à 30°C