Learn More
MP Biomedicals™ Supplément de dextri-maltose
Code produit 11422801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422801 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422801 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296004801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    95.55€ / 1kg
    Économisez 24.45€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Maltose et dextrines obtenus par digestion enzymatique de la farine de maïs par le malt d’orge.
  • La maltodextrine est une chaîne polymère composée d'unités de D-glucose liées parα (1,4) liaisons
  • Utilisée dans le développement de véhicules d’encapsulation et de non-encapsulation destinés à l’industrie alimentaire
  • Utilisée comme agent de conjugaison induit par Maillard, une protéine pour améliorer la solubilité et l’activité moussante
  • En tant qu’agent de formation de matrice de sucre, la maltodextrine est utilisée dans le développement de comprimés à désagrégation orale (ODT)
  • Maltose et dextrines obtenus par digestion enzymatique de la farine de maïs par le malt d’orge
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre grossière
À utiliser avec (application) La maltodextrine, une chaîne de polymères composée d’unités de D-glucose liées par des liaisons (1, 4), est utilisée dans le développement de véhicules d’encapsulation et de non-encapsulation destinés à l’industrie alimentaire. La maltodextrine est utilisée comme agent de conjugaison induit par Maillard, une protéine destinée à améliorer la solubilité et l’activité moussante
Quantité 1 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C