Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Code produit 11412781 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
Conditionnement:
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412781 2,26 kg -
11422781 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412781 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290559405
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Monohydrate
Le dextrose monohydraté est un sucre naturel commun impliqué dans des procédés tels que la production d’énergie, la glycosylation et la formation de glycanes qui fournissent une structure aux cellules. Il est impliqué dans un processus préjudiciable dans les cellules appelé glycation. Utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires
  • Formule:·C₆H₁₂O₆H₂O
  • Poids net de la formule : 198,18
  • N° CAS : 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
À utiliser avec (application) Utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires
Quantité 2,26 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C