Learn More
MP Biomedicals™ Milieu DMEM/Ham's F-12 sans L-glutamine ni bicarbonate de sodium
Code produit 11440305 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11440305 1 x 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440305 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091046822
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Poudre ; Avec 3151 mg/L de dextrose
  • Agit comme milieu de culture de cellules de mammifères
  • Utilisé comme milieu de base pour la culture cellulaire sans sérum
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu Eagle modifié de Dulbecco
Avec additifs Dextrose
Sans additif Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Applications de culture de cellules de mammifères
Quantité 1 x 10 l
pH 7.6
Contenu et stockage 0 à 5 °C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.