Learn More
MP Biomedicals™ Milieu Eagle modifié de Dulbecco avec L-glutamine et 4,5 g/l de glucose
Code produit 17358593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17358593 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17358593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091233354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.45€ / 500mL
    Économisez 1.55€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Également connu sous le nom de DME, le milieu d’Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est la modification la plus utilisée du milieu de base d’Eagle (BME).
Le DMEM contient quatre fois plus de concentration d’acides aminés, de vitamines et de composants supplémentaires. La formulation originale exigeait 1 000 mg/l de glucose et a été utilisée pour la première fois pour prendre en charge le virus du polyome dans les cultures embryonnaires primaires et secondaires de souris. Pour une culture optimale d’autres types de cellules, une modification de 4 500 mg/l de glucose est disponible.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Modification du milieu d’Eagle de Dulbecco
Stérilité Stérile
Avec additifs Glucose
À utiliser avec (application) Applications de culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
pH 6,9 à 7,2
Contenu et stockage 0 à 5 °C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.