Learn More
MP Biomedicals™ Décontaminant DNA-Erase™
Code produit 11485802 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11485802 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485802 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 04821805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Élimination de la contamination par l’ADN
DNA-Erase™ est une solution de nettoyage non alcaline, non corrosive et non cancérogène hautement active contre la contamination par l’ADN. La présence d’ADN contaminant dans une zone de travail PCR peut entraîner des artefacts d’amplification de l’ADN. La solution contient un surfactant plus un agent qui détruit l’ADN. En suivant les instructions de décontamination simples, l’ADN est complètement détruit et retiré.
  • Élimine les artefacts PCR de toutes les surfaces et appareils de laboratoire, y compris les pipeteurs
  • Stable, résistant à la chaleur et non corrosif
  • Fourni sous forme de solution prête à l’emploi
Spécification
Type de produit Solution de décontamination
Volume (impérial) 16,9 oz.
Volume (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Élimination de la contamination par l’ADN