Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco’s MEM, 1X Liq., sans L-Glut., i-Inositol
Code produit 11430425 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430425 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11430425 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091642954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15€
    73.50€ / 500mL
    Économisez 3.65€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Parfaitement adapté au support et au maintien d’une vaste gamme de types de cellules de mammifère.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans I-inositol
Quantité 500 mL
pH 6,9 à 7,5
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C