Learn More
MP Biomedicals™ Mélange nutritif F-10 (HAM), poudre
Code produit 17318593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange pâle
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17318593 Orange pâle 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17318593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091040122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    106.05€ / 10L
    Économisez 5.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Mélange nutritif conçu pour cultiver une grande variété de cellules de mammifères et d’hybridomes. F-10 Mélange d’éléments nutritifs (HAM) avec L-glutamine, sans bicarbonate de sodium.
  • Développé à l’origine pour la croissance clonale de plusieurs cellules clonales d’ovaires de hamster chinois (CHO), cellules Hela et cellules L de souris.
  • F-10 est formulé pour une utilisation avec ou sans sérum, selon le type de cellules en culture.
  • Croissance satisfaisante des cellules diploïdes humaines, des globules blancs pour l’analyse chromosomique, ainsi que des explants primaires de tissus de rat, de lapin et de poulet.
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu nutritif
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
pH 7 à 8
Testé pour Endotoxine, mycoplasme
Couleur Orange pâle
Contenu et stockage 0° à 5°C
Description Préparation de 10 L