Learn More
MP Biomedicals™ F-12 de Ham (1X) avec L-glutamine
Code produit 17368593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17368593 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17368593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091242354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    29.40€ / 500mL
    Économisez 1.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate.
Le milieu F-12 de Ham a été conçu pour une croissance à faible densité et sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO).Le mélange F-12 de Ham est bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate.C’est également le milieu de choix pour les essais de toxicité utilisant des cellules CHO.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-12 (HAM)
Stérilité Stérile
Quantité 500 mL
pH 7,2 à 7,4
Contenu et stockage 0 à 5 °C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.