Learn More
MP Biomedicals™ Mélange F-12 de Ham (modifié) avec de la L-glutamine, sans bicarbonate de sodium
Code produit 17338593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17338593 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17338593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091042122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    106.05€ / 10L
    Économisez 5.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate.
Le milieu F-12 de Ham a été conçu pour une croissance à faible densité et sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO).Le mélange F-12 de Ham est bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate.C’est également le milieu de choix pour les essais de toxicité utilisant des cellules CHO.
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu nutritif
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 1 x 10 L
pH 6,3 à 7,2
Contenu et stockage 0 à 5 °C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.