Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur TeenPrep™ pour porte-tubes 12 x 15 ml pour FastPrep-24
Code produit 10429774 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10429774 12 x 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429774 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116002526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1457.40€ / 1 pièces
    Économisez 217.60€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
L’adaptateur TeenPrep™ est un adaptateur de taille moyenne qui contient 12 tubes de matrice de lyse de 15 ml. permettant de traiter immédiatement les échantillons congelés avec un temps de manipulation minimal.
Adaptateur de taille moyenne contenant 12 tubes de matrice de lyse de 15 ml. Il permet de traiter avec un temps de manipulation minimal les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes. Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 15 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes.
  • Notes d’application : L’adaptateur 12 x 15 ml TeenPrep™ convient parfaitement à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, à l’isolement enzymatique et à la production de protéines, à l’isolement des produits naturels, à la préparation alimentaire pour l’analyse de la qualité, à la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales.
  • Capacité : 12 tubes
  • Volume d’échantillon : 24 g max.
Spécification
Type de produit Adaptateur de grands volumes d’échantillons
Taille de l’échantillon 24 g
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN et de l’ARN, isolement des enzymes et production de protéines, isolement des produits naturels, préparation des aliments pour l’analyse de la qualité
Capacité 12 x 15 ml
Poids (impériale) 1,115 lb
Poids (métrique) 506 g
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.