Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur CoolTeenPrep™ pour porte-tubes 6 x 15 ml pour FastPrep-24
Code produit 11461525 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
6 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11461525 6 x 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461525 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116002530
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur CoolTeenPrep™ pour porte-tubes 6 x 15 ml pour le broyage cryogénique et la lyse pour FastPrep-24.
L’adaptateur CoolTeenPrep™ 6 x 15 ml est un adaptateur cryogénique qui permet la lyse simultanée de 6 échantillons de 15 ml. Basé sur la technologie de contrôle de la température passive, l’adaptateur CoolTeenPrep™ assure un refroidissement efficace des échantillons car la glace sèche, placée dans le plateau mobile est en contact direct avec les tubes à échantillons. Grâce à une capacité de transfert de la chaleur élevée et aux réglages précis des paramètres de lyse FastPrep™, les échantillons peuvent être homogénéisés de façon répétée à l’état décongelé. Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 15 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes.
  • Application : L’adaptateur CoolTeenPrep™ 6 x 15 ml convient idéalement pour des extractions de n’importe quel composé biologique sensible ou instable thermiquement, tel que l’ARN, l’ARNsi, les métabolites, les produits intermédiaires et les enzymes, des échantillons même les plus difficiles à lyser.
  • Capacité : 15 tubes
  • Volume d’échantillon : 12 g max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Adaptateur cryogénique
Taille de l’échantillon 12 g
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Extractions de n’importe quel composé biologique sensible ou instable thermiquement, tel que l’ARN, l’ARNsi, les métabolites, les produits intermédiaires et les enzymes, des échantillons même les plus difficiles à lyser
Capacité 6 x 15 ml
Poids (impériale) 1,382 lb
Poids (métrique) 627 g
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.