Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur CoolPrep™ pour support de tube 24 x 2 ml pour FastPrep-24
Code produit 11482360 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11482360 24 x 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11482360 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116002528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00€
    1922.55€ / 1 pièces
    Économisez 442.45€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
L’adaptateur CoolPrep™ pour instrument FastPrep-24 est un adaptateur cryogénique qui permet la lyse simultanée de 24 échantillons de 2 ml. Il est également utilisé pour l’extraction de composés biologiques sensibles.
L’adaptateur CoolPrep 24 x 2 ml est un adaptateur cryogénique qui permet la lyse simultanée de 24 échantillons de 2 ml. Basé sur la technologie de contrôle de la température passive, l’adaptateur CoolPrep assure un refroidissement efficace des échantillons car la glace sèche, placée dans le plateau mobile est en contact direct avec les tubes à échantillons. Grâce à une capacité de transfert de la chaleur élevée et aux réglages précis des paramètres de lyse FastPrep™, les échantillons peuvent être homogénéisés de façon répétée à l’état décongelé. La plupart des échantillons peuvent être traités en 40 secondes ou moins.
  • Application : Convient idéalement pour des extractions de n’importe quel composé biologique sensible ou instable thermiquement, tel que l’ARN, l’ARNsi, les métabolites, les produits intermédiaires et les enzymes, des échantillons même les plus difficiles à lyser.
  • Capacité : 20 tubes
  • Volume d’échantillon : 5 g max.
Spécification
Type de produit Adaptateur cryogénique
Taille de l’échantillon 5 g
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Extractions de n’importe quel composé biologique sensible ou instable thermiquement, tel que l’ARN, l’ARNsi, les métabolites, les produits intermédiaires et les enzymes, des échantillons même les plus difficiles à lyser
Capacité 24 x 2 ml
Poids (impériale) 1,499 lb
Poids (métrique) 680 g
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.