Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur HiPrep™ pour porte-tubes 48 x 2 ml pour FastPrep-24
Code produit 11490576 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
48 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11490576 48 x 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11490576 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116002527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00€
    1457.40€ / 1 pièces
    Économisez 72.60€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
L’adaptateur HiPrep™ pour instrument FastPrep-24 est un adaptateur double étage qui contient 48 tubes de 2 ml pour le broyage et la lyse des cellules à température ambiante.
Adaptateur double étage contenant 48 tubes de matrice de lyse de 2 ml. La conception ergonomique de l’adaptateur assure un chargement aisé des tubes de matrice de lyse, qui restent parfaitement étanches pendant l’homogénéisation. Il reste stable sur la paillasse et est couramment utilisé comme portoir pour tubes à essai. Parfaitement adapté aux applications à haut débit, au plus 48 échantillons peuvent être homogénéisés simultanément. En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans les adaptateurs et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
  • Notes d’application : L’instrument FastPrep™-24 est parfaitement adapté aux applications à haut débit.
  • Capacité : 48 tubes
  • Volume d’échantillon : 10 g max.
Spécification
Type de produit Adaptateur à haut débit
Taille de l’échantillon 10 g
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Les applications à haut débit, jusqu’à 24 et 48 échantillons peuvent être homogénéisés simultanément
Capacité 48 x 2 ml
Poids (impériale) 1,029 lb
Poids (métrique) 467 g
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.