Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ Kit SPIN pour sol, tubes de 50 mL
Code produit 15232830 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Type d’échantillon:
Graines, Spores, Tissus animaux, Selles, Alimentation, Champignons, Plantes, Racines
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’échantillon unitSize
15232830 Graines, Spores, Tissus animaux, Selles, Alimentation, Champignons, Plantes, Racines 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15232830 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116560600
FastDNA Le kit SPIN pour sols est utilisé pour extraire l'ADN bactérien, fongique, végétal et animal à partir de sols et d'autres échantillons environnementaux. Il utilise la matrice de Lysing E pour le traitement des échantillons sur un FastPrep™ instrument.
  • Présentation du produit : Le FastDNA Le kit Spin pour sols est conçu pour isoler l'ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir de sols et d'autres échantillons environnementaux. Le sol est traité par un FastPrep™ L'instrument et les tubes Lysing Matrix E sont conçus pour lyser efficacement tous les micro-organismes. L’ADN libéré est purifié par une méthode de filtrage par centrifugation à base de silice et convient à l’analyse PCR et à d’autres applications en aval. La lyse complète de tous les organismes, y compris les sources historiquement difficiles telles que les spores et endospores eubactériennes, les bactéries Gram positives, les levures, les algues, les nématodes et les champignons, est obtenue en quelques secondes grâce à un FastPrep instrument et tubes Lysing Matrix E.
  • Applications : Cité dans plus de 6 000 publications scientifiques, FastDNA Le kit Spin pour sols offre le rendement d'ADN le plus élevé à partir de n'importe quel échantillon environnemental, y compris les sols, les sédiments, les boues, le compost, le fumier, la rhizosphère ou les eaux usées. Le FastDNA Le kit Spin pour sols contient des tubes de matrice de lyse et tous les réactifs nécessaires à l'extraction d'ADN par un procédé qui élimine efficacement les acides humiques et autres inhibiteurs de PCR.
  • Types d'échantillons : graines, spores, bactéries (grammage +/-), tissus animaux, matières fécales, aliments, champignons, plantes, racines, sol, eaux usées, levures
  • Volume de l'échantillon : environ 200 μL à 50 mL ; jusqu'à environ 25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’échantillon Graines, Spores, Tissus animaux, Selles, Alimentation, Champignons, Plantes, Racines
À utiliser avec (application) Utilisé pour isoler l’ADN génomique de bactéries, champignons, plantes et animaux d’échantillons de sol et des échantillons prélevés sur le terrain
Comprend 10 tubes de matrice de lyse Garnet (50 mL), 60 mL de solution PLS, 15 mL de tampon MT, 350 mL de tampon phosphate de sodium, 25 mL de PPS pour sol, 120 mL de matrice de liaison, 120 mL de tampon de lavage GTC, 12 mL de SEWS-M, 60 mL de TES, 200 μL de colorant de chargement de gel BBS, 10 tubes de filtration SPIN (50 mL)
Type de produit Kits FastDNA-24
Volume d’échantillon Environ 200 μL à 50 mL ; Jusqu'à environ 25 g
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, sodium dodecyl sulphate, polyvinylpyrrolidone
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.