Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™
Code produit 11442390 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
11442390 100 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442390 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540400
FastDNA™ Ce kit permet d'isoler rapidement et efficacement l'ADN génomique de haute qualité à partir de plantes, d'animaux, de bactéries, de levures, d'algues et de champignons.
  • Utilise la matrice de lyse A (grenat et bille de céramique de 1 1/4 in) pour la lyse cellulaire et une méthode à base de silice pour le processus de purification.
  • La matrice de lyse A et 3 tampons chaotropes différents sont fournis pour l'homogénéisation d'une grande variété de types d'échantillons (tissus végétaux et animaux, cellules en culture, bactéries, levures, champignons, insectes, etc.).
  • L'ADN est libéré en 40 secondes et purifié par un procédé à base de silice.
  • L’ADN élué est prêt pour la digestion, l’électrophorèse, la PCR et toute autre application souhaitée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit d’outils
Type d’échantillon Bactéries (Gram +/-), Tissus animaux, Champignons, Plantes, Levure, Algues, Cellules de culture, Insectes
À utiliser avec (application) Utilisé pour isoler l’ADN de pratiquement n’importe quelle source
Comprend Matrice de lyse A 100 tubes de 2 mL, 100 sphères céramiques 1/4, Matrice de liaison 66 mL, SEWS-M concentré 12 mL, DES 25 mL, CLS VF 90 mL, PPS 25 mL, CLS-TC 110 mL, CLS-Y 110 mL
Nbre de réactions 100 préparations
Type de produit Kit FastDNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.,EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /secouriste en cas de malaise.,EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /secouriste en cas de malaise.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./secouriste,EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./secouriste
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.,Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ secouriste.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales/ régionales / nationales / internationales..
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid
Usage exclusivement réservé à la recherche. Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, toute utilisation commerciale non autorisée, utilisation diagnostique in vitro, utilisation thérapeutique ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.