Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™ SPIN
Artikelnummer. 11442400 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
Packungsgröße:
100 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nbre de réactions Packungsgröße
11442400 100 préparations 100 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11442400 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116540600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    599.21€
    548.10€ / 100 pièces
    Économisez 51.11€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Benötigt
Instrument FastPrep™ ou autre desintégrateur à grande vitesse, microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml, microtubes à centrifuger (2,0 ml et 1,5 ml), rotateur ou vortex à basse vitesse
Le kit FastDNA™ SPIN est utilisé pour l’isolement de l’ADN jusqu’à 200 mg de presque tous les échantillons en moins de 30 minutes. Il s’agit de la version mise à jour du célèbre kit FASTDNA qui peut être utilisée avec n’importe quel instrument FastP
  • Présentation du produit : Le kit FastDNA™ SPIN, une version mise à jour™ du célèbre kit FastDNA, est utilisé avec n’importe quel instrument FastPrep™ pour lyser et isoler ensuite l’ADN jusqu’à 200 mg de presque tous les échantillons en moins de 30 minutes.
  • Caractéristiques : Isolement de l’ADN génomique des plantes, des animaux, des bactéries, des levures, des algues et des champignons à l’aide d’une méthode de filtration par centrifugation à base de silice : Lyse rapide et reproductible des échantillons avec l’instrument FastPrep™-24 ou FastPrep™ FP120, lysez et isolez l’ADN en moins de 30 minutes à partir d’une variété de types d’échantillons, le format flexible élimine le besoin de kits d’isolement d’ADN séparés, aucun réactif organique dangereux requis, les filtres SPIN sont inclus pour rationaliser la manipulation de la silice.
  • Applications : Le kit FastDNA™ SPIN, une version mise à jour du célèbre kit FastDNATM, est utilisé avec l’instrument FastPrep™-24 ou FastPrep™ FP120 pour lyser et isoler ensuite l’ADN jusqu’à 200 mg de presque tous les échantillons en moins de 30 minutes.
  • Type d’échantillon : Graines, spores, bactéries (Gram +/-), tissus d’animaux, matières fécales, aliments, champignons, plantes, racines, eaux usées, levures
  • Volume d’échantillon : Jusqu’à 200 mg par préparation
Spezifikation
Format Kit d’outils
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Graines, Spores, Bactéries (Gram +/-), Tissus animaux, Selles, Alimentation, Champignons, Plantes
À utiliser avec (application) Isole l’ADN génomique des plantes, animaux, bactéries, levures, algues et champignons
Comprend 100 tubes de 2 ml de matrice de lyse A, 100 sphères en céramique de 0,25 po, 66 ml de matrice de liaison, 12 ml de SEWS-M concentré, 25 ml de DES, 90 ml de CLS-VF, 25 ml de PPS, 110 ml de CLS-TC, 110 ml de CLS-Y, 100 modules de CENTRIFUGATION, 100 tubes de capture, 1 manuel d’utilisation, 1 FDS
Nbre de réactions 100 préparations
Type de produit Kits FastDNA-24
Volume d’échantillon Jusqu’à 200 mg par préparation
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast DNA Spin Kit
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Gefahrenhinweis
  • H302+H312+H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Sicherheitshinweis
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P330-Rincer la bouche.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, (R*, R*)-(±)-1, 4-dimercapto
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.