Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™ SPIN pour tissus végétaux et animaux
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Includes
Matrice de lyse D 100 tubes de 2,0 ml, sphères en céramique de 1/4 po, matrice de liaison 100 ml, SEWS-M concentré 12 ml, DES 25 ml, CLS-VF 90 ml, PPS 25 ml, CLS-TC 110 ml, modules de centrifugation 100 chacun, tubes de capture 100 chacun.
Requires
Instrument FastPrep™ ou autre désintégrateur à grande vitesse ; microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml ; microtubes à centrifuger (2,0 ml et 1,5 ml) ; rotateur ou vortex à basse vitesse
- Présentation du produit : Le kit FastDNA™ Spin pour tissus végétaux et animaux isole rapidement et efficacement l’ADN génomique de haute qualité à partir de tissus végétaux et animaux à l’aide de la matrice de lyse D (microbilles en céramique de 1,4 mm) pour la lyse cellulaire et d’une méthode de filtration par centrifugation à base de silice pour le processus de purification.
- Type d’échantillon : Tissus animaux, végétaux, cellules de culture
Spécification
Spécification
| Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour isoler l’ADN des tissus végétaux et animaux |
| Comprend | 100 tubes de 2 ml de matrice de lyse D, sphères en céramique de 0,25 po, 100 ml de matrice de liaison, 12 ml de SEWS-M concentré, 25 ml de DES, 90 ml de CLS-VF, 25 ml de PPS, 110 ml de CLS-TC, 100 modules de CENTRIFUGATION, 100 tubes de capture |
| Nbre de réactions | 100 préparations |
| Type de produit | Kits FastDNA-24 |
Sécurité et traitement
- FastDNA Green SPIN Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, guanidium thioyanate
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.