Learn More
MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles à haut débit FastPrep-96™
Code produit 15422253 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique):
2°C à 48°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) Conditionnement
15422253 2°C à 48°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15422253 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28400.00€
    27054.30€ / 1 pièces
    Économisez 1345.70€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de broyage et de lyse à agitation de microbilles à haut débit FastPrep-96™ est un homogénéiseur de paillasse à cadence élevée et à contrôle numérique pour la lyse des échantillons biologiques. Il peut traiter jusqu’à 192 échantillons dans 2 plaques à 96 puits profonds. Il peut effectuer 1 800 oscillations/min et 1,5 po de course.
Présentation du produit : Le FastPrep-96 de MP Biomedicals™ est un homogénéiseur polyvalent à vitesse élevée offrant des performances exceptionnelles en matière de préparation d’échantillons à haut débit. Conçu pour les échantillons résistants, l’instrument FastPrep-96™ utilise une technologie de mouvement linéaire à grande vitesse qui sépare complètement tous les tissus et cellules en quelques secondes seulement par l’agitation simultanée de billes de matrice de lyse spécialisées avec les échantillons. Ce système haute performance permet d’économiser des heures de travail lors de la préparation des échantillons et de purifier des rendements élevés d’ADN et d’ARN intacts, de protéines et d’autres métabolites.
  • Entretien : La garantie d’un an est incluse à l’achat. Pour obtenir une extension de garantie, veuillez consulter le contrat de maintenance MPCare FastPrep-96™.
  • Application : FastPrep™-96 permet d’homogénéiser les échantillons biologiques. FastPrep™-96 lyse minutieusement et rapidement tous les tissus et cellules, permettant ainsi l’isolement rapide et reproductible de l’ARN stable, des protéines actives et de l’ADN génomique pleine longueur.
Spécification
Dimensions 66 x 44 x 70 cm (26 x 17,3 x 27,5 in)
À utiliser avec (application) Idéal pour l’homogénéisation, le broyage, la lyse et la préparation des échantillons à haut débit, l’isolement et la purification des acides nucléiques
Comprend Adaptateur intégré
Niveau sonore < 65 dBA
Durée de fonctionnement 1 à 60 s
Température (impériale) 35°F à 100°F
Température (métrique) 2°C à 48°C
Poids (impériale) 108 lb
Poids (métrique) 49 kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension max. 110/220V
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.