Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Green, tubes de 2 ml
Code produit 11402390 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 ml
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402390 50 x 2 ml 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11402390 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116045050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.17€
    309.75€ / 50 pièces
    Économisez 29.42€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Instrument FastPrep ou désintégrateur à grande vitesse alternatif, microcentrifugeuse, pipetteurs, effacement de RNase, chloroforme, 100 % éthanol, 75 % éthanol, microtubes à centrifuger sans RNase de 1,5 ou 2,0 ml, agarose, colorant de chargement de gel et marqueur de taille d’ARN
Le kit FastRNA™ Pro Green est conçu pour isoler efficacement l’ARN total de n’importe quel type de tissu végétal et animal ou de cellules de culture.
  • Présentation du produit : Le kit FastRNA™ Pro Green est conçu pour isoler efficacement l’ARN total de n’importe quel type de tissu végétal et animal ou de cellules de culture. Grâce à l’instrument FastPrep-24™ ou FastPrep™ FP120, entre 50 et 500 mg de tissu peuvent être homogénéisés par la matrice de lyse D dans des tubes de 2 ml résistants aux chocs. L’ARN total est libéré dans la solution exclusive et protectrice RNApro™. Après l’extraction par chloroforme et précipitation, l’ARN total est extrait.
  • Applications : Le kit FastRNA™ Pro Green est utilisé pour isoler l’ARN total de n’importe quel type de tissu végétal et animal ou de cellules de culture. L’ARN extrait convient à l’analyse par RT-PCR et à d’autres applications en aval.
  • Type d’échantillon : Tissus animaux, végétaux, cellules de culture
  • Volume d’échantillon : Jusqu’à 500 mg par préparation
Spécification
Type d’échantillon Tissu animal, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques, isolement de protéines, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique
Comprend Solution RNApro™ (1 flacon de 55 ml), DEPC-H2O (1 flacon de 15 ml), matrice de lyse D (50 tubes de 2 ml)
Nbre de réactions 50 préparations
Matrice Matrice de lyse D
Type de produit Kits FastRNA-24
Quantité 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FastRNA Pro Green Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidine thiocyanate
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.