Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Red, tubes de 2 ml, 50 préparations
Code produit 11492380 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 ml
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492380 50 x 2 ml 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11492380 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116035050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.17€
    309.75€ / 50 pièces
    Économisez 29.42€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Requires
Instrument FastPrep™ ou autre perturbateur à grande vitesse, microcentrifugeuse, pipettes, RNase Erase™ recommandés : Chloroforme, éthanol à 100 %, éthanol à 75 %, microtubes à centrifuger de 1,5 ou 2,0 ml exempts de RNase, agarose, colorant de chargement de gel et marqueur de taille d’ARN
Le kit FastRNA™ Pro Red est utilisé pour l’isolement de l’ARN total de 109 cellules de levures et de champignons maximum. Utilise la matrice de lyse C pour la lyse cellulaire. Pour une utilisation avec l’instrument FastPrep-24™ ou FastPrep&tra
  • Présentation du produit : Le kit FastRNA™ Pro Red est conçu pour isoler efficacement l’ARN total des levures et des champignons. Grâce à l’instrument FastPrep-24™ ou FastPrep™ FP120, jusqu’à 109 cellules sont homogénéisées par la matrice de lyse D dans des tubes de 2 ml résistants aux chocs. L’ARN total est libéré dans la solution exclusive et protectrice RNApro™. Après l’extraction par chloroforme et précipitation, l’ARN total est extrait.
  • Applications : Le kit FastRNA™ Pro Red est utilisé pour isoler l’ARN total des levures et des champignons. L’ARN isolé convient à l’analyse par RT-PCR et à d’autres applications en aval.
  • Type d’échantillon : Spores, champignons, levures, algues
  • Volume d’échantillon : Jusqu’à 500 mg par préparation
Spécification
Type d’échantillon Spores, Champignons, Levure
À utiliser avec (application) Analyse par RT-PCR et autres applications en aval
Comprend Solution RNApro™ (1 flacon de 55 ml), DEPC-H2O (1 flacon de 15 ml), matrice de lyse C (50 tubes de 2 ml), protocole court, manuel de l’utilisateur, FDS, certificat d’analyse
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Kits FastRNA-24
Quantité 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • RNApro Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Guanidine Thiocyanate, Glycerol
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.